missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)aniline, 95%, Thermo Scientific™

Product Code. 10420754
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Unit Size:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
10420754 250 mg 250mg
10476853 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10420754 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. CC56014CB
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Identificatori chimici

CAS 142335-61-3
Molecular Formula C10H11N3
Molecular Weight (g/mol) 173.22
MDL Number MFCD03422514
InChI Key ISRYTHBRUSOVAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1h-pyrazol-1-ylmethyl aniline, 4-1h-pyrazol-1-yl methyl aniline, 4-pyrazol-1-ylmethyl aniline, 4-1-pyrazolyl methyl aniline, 4-pyrazol-1-ylmethyl-phenylamine, 4-pyrazol-1-ylmethylphenylamine, benzenamine,4-1h-pyrazol-1-ylmethyl, 4-pyrazolylmethyl phenylamine, pyrazolylmethylaniline
PubChem CID 2764412
IUPAC Name 4-(pyrazol-1-ylmethyl)aniline
SMILES NC1=CC=C(CN2C=CC=N2)C=C1

Specifica

CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Assay Percent Range 95%
Quantity 250 mg
Formula Weight 173.22
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material 4-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)aniline
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.