missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4'-Bromoheptanophenone, 97%, Thermo Scientific™

Product Code. 11409526
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 11409526

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A19252.03

Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products

This item is not returnable. View return policy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemical Identifiers

CAS 99474-02-9
Molecular Formula C13H17BrO
Molecular Weight (g/mol) 269.182
MDL Number MFCD00276567
InChI Key LDVBFPQTLJKTLV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-bromophenyl heptan-1-one, 1-bromo-4-n-heptanoylbenzene, maybridge1_002469
PubChem CID 2775719
IUPAC Name 1-(4-bromophenyl)heptan-1-one
SMILES CCCCCCC(=O)C1=CC=C(C=C1)Br

Spezifikation

Melting Point 69°C to 72°C
Quantity 1 g
Formula Weight 269.19
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 4'-Bromoheptanophenone
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt