missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Fluoro-DL-phenylglycine, 97%, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 11319555
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 g
5 g
missing translation for 'unitSize'
1g
5g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11319555

missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar L18932.03

Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 7292-73-1
Molecular Formula C8H8FNO2
Molecular Weight (g/mol) 169.16
MDL Number MFCD00066444,MFCD00042727
InChI Key JKFYKCYQEWQPTM-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-amino-2-4-fluorophenyl acetic acid, 4-fluoro-dl-phenylglycine, 4-fluoro-dl-alpha-phenylglycine, dl-4-fluorophenylglycine, amino 4-fluorophenyl acetic acid, 4-fluorophenylglycine, dl-4-fluorophenyl glycine, amino-4-fluoro-phenyl-acetic acid, dl-alpha-4-fluorophenyl-glycine, benzeneacetic acid, alpha-amino-4-fluoro
PubChem CID 98313
IUPAC Name 2-amino-2-(4-fluorophenyl)acetic acid
SMILES NC(C(O)=O)C1=CC=C(F)C=C1

Spezifikation

Melting Point >300°C
Beilstein 2804849
Quantity 1 g
Formula Weight 169.16
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 4-Fluoro-DL-phenylglycine
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt