missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-(Methanesulfonamido)phenylboronic acid pinacol ester, 97%, Thermo Scientific™
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsSpecifications
Specifications
| Melting Point | 196°C to 197°C |
| Assay Percent Range | 96% min. (GC) |
| Quantity | 5 g |
| Formula Weight | 297.18 |
| Percent Purity | 97% |
| Chemical Name or Material | 4-(Methanesulfonamido)phenylboronic acid pinacol ester |
Safety and Handling
Product Identifier
- 4-(Methanesulfonamido)phenylboronic acid pinacol ester
- Warning
- Acute toxicity Category 4
- Serious eye damage/eye irritation Category 2
- Skin corrosion/irritation Category 2
- Specific target organ toxicity Category 3
- H315-Causes skin irritation.
- H319-Causes serious eye irritation.
- H335-May cause respiratory irritation.
- H302-Harmful if swallowed.
- P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P301+P312-IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician/ if you feel unwell.
- P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
RUO – Research Use Only
Product Title
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?