missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-tert-Butylstyrene, 94%, stab. with 50 ppm 4-tert-butylcatechol

Product Code. p-7045887
Click to view available options
Quantity:
100 mL
500 mL
Unit Size:
100mL
500mL
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 11318765

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L12356.AE

Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Edge
This item is not returnable. View return policy

CAS: 1746-23-2 | C12H16 | 160.26 g/mol

4-tert-Butylstyrene is used as pharmaceutical intermediates.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Applications
4-tert-Butylstyrene is used as pharmaceutical intermediates.

Solubility
Not miscible in water.

Notes
Store in the dark. Protect from heat. Incompatible with heat, light, free radical initiators, UV radiation. Do not store together.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1746-23-2
Molecular Formula C12H16
Molecular Weight (g/mol) 160.26
MDL Number MFCD00065126
InChI Key QEDJMOONZLUIMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butylstyrene, p-tert-butylstyrene, p-t-butylstyrene, benzene, 1-1,1-dimethylethyl-4-ethenyl, styrene, p-tert-butyl, unii-9pct9cbw0v, 1-1,1-dimethylethyl-4-ethenylbenzene, 9pct9cbw0v, 1-tert-butyl-4-vinylbenzene, 4-t-butyl styrene
PubChem CID 15627
IUPAC Name 1-tert-butyl-4-ethenylbenzene
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C=C

Spezifikation

Melting Point -38°C
Density 0.884
Boiling Point 219°C
Flash Point 80°C (176°F)
Refractive Index 1.525
Quantity 100 mL
Beilstein 1903714
Solubility Information Not miscible in water.
Formula Weight 160.26
Percent Purity 94%
Chemical Name or Material 4-tert-Butylstyrene, stabilized with 50ppm 4-tert-butylcatechol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-tert-Butylstyrene
Signalwort
  • Warning
Gefahrenkategorie
  • Acute toxicity Category 4
  • Skin corrosion/irritation Category 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Causes skin irritation.
  • H332-Harmful if inhaled.
Sicherheitshinweis
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/soap.
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
  • P312-Call a POISON CENTER/doctor/if you feel unwell.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contains : 4-tert-Butylstyrene

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt