missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5% Biodiesel/95% High Cetane Diesel Fuel, v/v, VHG™
Description
5% Biodiesel/95% High Cetane Diesel Fuel, v/v
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Bio Diesel Fuel |
| CAS | 870530-78-2 |
| Analyte or Component Names | Bio Diesel Fuel |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Concentration | 5% |
| Synonym | Diesel fuel substitutes, biodiesel, B 10, B 10 biofuel, B 100, B 100 biofuel, B 20, B 20 biofuel, B 5, B 5 biofuel, B 50, B 50 biofuel, Biodiesel, Biofuels, biodiesel, Biodiesel fuel |
| IUPAC Name | Biodiesel Fuel |
| Solvent or Matrix | High Cetane Diesel Fuel/Biodiesel |
| Quantity | 20 mL |
Product Title
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?