missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

7,8-Dihydroxyflavone hydrate, 97%

Product Code. 11367449
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
11367449 5 g 5g
11357449 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11367449 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H27852.06
 Restricted Item
Estimated Shipment: 23-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 38183-03-8 | C15H10O4 | 254.24 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 38183-03-8
Molecular Formula C15H10O4
Molecular Weight (g/mol) 254.24
MDL Number MFCD00006836
InChI Key COCYGNDCWFKTMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7,8-dihydroxyflavone, 7,8-dihydroxy-2-phenyl-4h-chromen-4-one, 7,8-dihydroxy-flavone, 4h-1-benzopyran-4-one, 7,8-dihydroxy-2-phenyl, 7,8-dhf, 7,8-dihydroxy-2-phenyl-4-benzopyrone, 7,8-dihydroxy-2-phenyl-chromen-4-one, 7,8-dihydroxyflavone hydrate, chembl75267, 7,8-dihydroxy-2-phenyl-4h-1-benzopyran-4-one
PubChem CID 1880
IUPAC Name 7,8-dihydroxy-2-phenylchromen-4-one
SMILES OC1=CC=C2C(=O)C=C(OC2=C1O)C1=CC=CC=C1

Spezifikation

Melting Point 250°C to 252°C
Quantity 5 g
Formula Weight 254.24 (Anhydrous)
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 7,8-Dihydroxyflavone hydrate

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.