missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

7-Hydroxy Warfarin, TRC

Product Code. 17964935
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 mg
5 mg
10 mg
Unit Size:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
17964935 1 mg 1mg
17940575 10 mg 10mg
17903315 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17964935 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCH9961301MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 14-09-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 17834-03-6
Molecular Formula C19 H16 O5
Molecular Weight (g/mol) 324.33
Synonym 2H-1-Benzopyran-2-one, 4,7-dihydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-, Coumarin, 3-(α-acetonylbenzyl)-4,7-dihydroxy- (8CI), 4,7-Dihydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2H-1-benzopyran-2-one, 7-Hydroxywarfarin
IUPAC Name 4,7-dihydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)chromen-2-one
SMILES CC(=O)CC(C1=C(O)c2ccc(O)cc2OC1=O)c3ccccc3

Spezifikation

Quantity 1 mg
InChI Formula InChI=1S/C19H16O5/c1-11(20)9-15(12-5-3-2-4-6-12)17-18(22)14-8-7-13(21)10-16(14)24-19(17)23/h2-8,10,15,21-22H,9H2,1H3
Formula Weight 324.0998
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material 7-Hydroxy Warfarin
Grade HPLC
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.