missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ twin.tec™ PCR Plates LoBind™ - PCR Plates
GREENER_CHOICE

Product Code. 15801535 Shop All Eppendorf Products
Click to view available options
Color:
Blue
Clear
Green
Orange
Red
Yellow
No. of Wells:
96
384
Volume (Metric) Well:
45 μL
150 μL
250 μL
Packaging:
10 Bags x 30 Plates
300 Plates
5 Bags x 5 Plates
Conditionnement:
Pack of 25
Pack of 300
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15801535

Marque: Eppendorf™ 0030129598

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Eppendorf twin.tec™ PCR plates LoBind, available in 96- and 384-well formats, maximize nucleic acid recovery and are certified as PCR clean for consistently reliable results.

  • LoBind material guarantees maximum sample recovery for improved assay results.
  • One-piece design: combining a polycarbonate frame and polypropylene wells for optimum performance.
  • Extremely thin-walled polypropylene wells guarantee optimum heat transfer to the sample.
  • Exceptionally solid and torque-resistant polycarbonate frame.
  • OptiTrack™ matrix for faster sample identification and fewer pipetting errors.
  • Raised well rims for effective sealing, also reduces risk of cross-contamination.
  • Batch-tested and certified free of DNA, DNAase, RNase and PCR inhibitors (PCR clean).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Barcode No Barcode
Binding Property Low DNA Binding
Certifications/Compliance PCR Clean
Certified Yes
Format Standard
Lid With Lid
Array 8 x 12
Autoclavable Autoclavable
Packaging 5 Bags x 5 Plates
Product Line Eppendorf
Color Red
Disposable Single-use
Product Type PCR Plate
Skirt Style Skirted
Material Polypropylene, Polycarbonate
Volume (Metric) Well 150 μL
No. of Wells 96
Sterility Non-sterile
Well Shape Conical Bottom (V-well)
For Use With (Application) Real Time PCR
High-throughput Compatibility Yes
Max. RCF 6000 x g
No. per Pack 25
Plate Compatibility Yes
Purity or Quality Grade PCR Clean (Non-sterile)
Quantity 25 Pk.
Rimmed Yes
Well Color Colorless
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis