missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ twin.tec™ PCR Plates 96-well, 150 μL - PCR Plates
GREENER_CHOICE

Product Code. 10401728 Shop All Eppendorf Products
Click to view available options
Color:
Blue
Colorless
Skirt Style:
Skirted
Unskirted
Unskirted, Divisible
Product Type:
Divisible PCR Plates
Forensic DNA Grade PCR Plates
Low Profile PCR Plates
Microbiology PCR Plates
Packaging:
5 Bags x 4 Plates
Individually Blister Wrapped
Unit Size:
Pack of 10
Pack of 20
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 10401728

Brand: Eppendorf™ 0030129318

Only null left
Add to basket
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Eppendorf's twin.tec™ PCR Plates feature a polycarbonate frame and thin-walled polypropylene wells ensuring optimal heat transfer and high rigidity. Raised well rims enable an effective seal, minimizing the risk of cross-contamination and contributing to consistently reliable results.

  • One-piece design: combining a polycarbonate frame and polypropylene wells for optimum performance.
  • Extremely thin-walled polypropylene wells guarantee optimum heat transfer to the sample.
  • Exceptionally solid and torque-resistant polycarbonate frame.
  • Improved well-to-well tolerance.
  • Cut-away corner and alphanumeric grid-referencing.
  • Raised well rims for effective sealing, also reduces risk of cross-contamination.

Zertifizierungen

Certified DNA-, DNase-, RNase-, and PCR-inhibitor-free.

† Certificate, test procedures and detailed information available upon request.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Barcode No Barcode
Certifications/Compliance Human DNA, DNase, RNase-free
Format Standard
Array 8 x 12
Autoclavable Autoclavable
Packaging Individually Blister Wrapped
Color Blue
Product Type Microbiology PCR Plates
Skirt Style Skirted
Material Polypropylene, Polycarbonate
Volume (Metric) Well 150 μL
No. of Wells 96
Sterility Non-sterile
For Use With (Application) RT-PCR applications
Max. RCF 2250 x g
Purity or Quality Grade PCR Clean and Free of Bacterial DNA (Non-sterile)
Quantity 10 Pk.
Rimmed Yes
Well Color Colorless
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt