missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
A33/GPA33 Antibody (2963D), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals FAB11365CL1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
A33/GPA33 Monoclonal antibody specifically detects A33/GPA33 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Western Blot
Specifica
| A33/GPA33 | |
| Monoclonal | |
| CoraFluor 1 | |
| A33, cell surface A33 antigen, Glycoprotein A33, glycoprotein A33 (transmembrane), MGC129986, MGC129987, transmembrane glycoprotein A33 | |
| E. coli-derived recombinant human A33, Ile22-Val235, Accession # Q99795 | |
| 0.1 mL | |
| Cancer | |
| 10223 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG |
| Flow Cytometry, Western Blot | |
| 2963D | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto