missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
- Applications: ELISA
- Species Reactivity: Human
Specifications
Specifications
| Applications | ELISA |
| Conjugate | Unconjugated |
| Gene Symbols | IL6 |
| Quantity | 5 x 96 Tests |
| Regulatory Status | RUO |
| Whole Molecule | Yes |
| Primary or Secondary | Secondary |
| Test Specificity | This product reacts with Human. |
| Target Species | Human |
| Product Type | Secondary Antibody |
| Show More |
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?