missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abcam mCherry Antibody Pair - BSA and Azide free, 10 x 96 Tests

Product Code. 32112445 Shop All Abcam Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 x 96 Tests
Unit Size:
96 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
32112445 10 x 96 Tests 96 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 32112445 Supplier Abcam Supplier No. ab24399910x96Tests
 Restricted Item
Estimated Shipment: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Antibody, suitable for sELISA.

  • Applications: sELISA
  • Species Reactivity: Bacteria

Spezifikation

Antigen mCherry
Applications Sandwich ELISA
Conjugate Unconjugated
Quantity 10 x 96 Tests
Regulatory Status RUO
Whole Molecule Yes
Primary or Secondary Secondary
Test Specificity This product reacts with Bacteria.
Target Species Bacteria
Product Type Secondary Antibody
Shipping Condition Blue Ice
Validated Application abrv sELISA
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.