missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Aceclofenac, TRC

Product Code. 18043650
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mg
100 mg
1 g
Unit Size:
100mg
10mg
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
18043650 100 mg 100mg
18021750 10 mg 10mg
18032350 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 18043650 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA130400100MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 09-12-2026
Add to basket
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

This item is not returnable. View return policy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 89796-99-6
Molecular Formula C16 H13 Cl2 N O4
Molecular Weight (g/mol) 354.18
Synonym Aceclofenac, Benzeneacetic acid, 2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]-, carboxymethyl ester (9CI), 2-[[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetoxy]acetic acid, Aceclofar, Airtal, Biofenac, Bristaflam, Falcol, Gerbin, PR 82/3, Tresquim
IUPAC Name 2-[2-[2-(2,6-dichloroanilino)phenyl]acetyl]oxyacetic acid
SMILES OC(=O)COC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl

Spezifikation

Analyte or Component Names Aceclofenac
Shipping Condition Room Temperature
InChI Formula InChI=1S/C16H13Cl2NO4/c17-11-5-3-6-12(18)16(11)19-13-7-2-1-4-10(13)8-15(22)23-9-14(20)21/h1-7,19H,8-9H2,(H,20,21)
Solution Type Neat
Industry Type Pharmaceutical
Quantity 100 mg
Formula Weight 353.0222
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material Aceclofenac
Grade HPLC
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.