missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Thermo Scientific Chemicals Acetamiprid

Produktkode 16584254 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek
1g
250mg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

Produktkode 16584254

missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Chemicals 463932500

Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

CAS: 135410-20-7 | C10H11ClN4 | 222.68 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 135410-20-7
Molecular Formula C10H11ClN4
Molecular Weight (g/mol) 222.68
InChI Key WCXDHFDTOYPNIE-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name N-[(6-chloropyridin-3-yl)methyl]-N'-cyano-N-methylethanimidamide
SMILES CN(CC1=CC=C(Cl)N=C1)C(C)=NC#N

Tekniske data

Melting Point 100.0°C to 102.0°C
Solubility Soluble in methanol, chloroform and dimethyl sulfoxide
Quantity 250 mg
Formula Weight 222.67
Chemical Name or Material Acetamiprid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetamiprid
Signalord
  • Danger
Farekategori
  • Acute toxicity Category 3
  • LONG-TERM AQUATIC HAZARD Chronic 1
  • ACUTE AQUATIC Acute 1
  • Reproductive toxicity Category 2
Faresætning
  • H301-Toxic if swallowed.
  • H361d-Suspected of damaging the unborn child.
  • H400-Very toxic to aquatic life.
  • H410-Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
Sikkerhedssætning
  • P201-Obtain special instructions before use.
  • P264-Wash face, hands and anyexposed skin thoroughly after handling.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
  • P308+P313-IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
  • P405-Store locked up.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contains : Acetamiprid

RUO – Research Use Only

Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.