Learn More
Invitrogen™ ADAM9 Biosimilar Recombinant Monoclonal Antibody
Recombinant Monoclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ MA560112
 View more versions of this product
Product Code. 30284573
  • 1204.00 € / 1mg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °. This antibody can also be cross referenced by the term Imgc936.
ADAM9 is a member of the ADAM (a disintegrin and metalloprotease domain) family. Members of this family are membrane-anchored proteins structurally related to snake venom disintegrins, and have been implicated in a variety of biological processes involving cell-cell and cell-matrix interactions, including fertilization, muscle development, and neurogenesis. This protein interacts with SH3 domain-containing proteins, binds mitotic arrest deficient 2 beta protein, and is also involved in TPA-induced ectodomain shedding of membrane-anchored heparin-binding EGF-like growth factor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
ADAM9 Humanized Biosimilar
Recombinant Monoclonal
Unconjugated
Human
1 mg
Primary
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Lyophilized
ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
1 mg/mL
25mM histidine with 0.01% Tween 80, 8% sucrose and no preservative; pH 6.2
Protein A
RUO
Human
Antibody
IgG1 κ
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado