missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RETSCH Agate Comfort Grinding Jars

Product Code. p-8003435 Shop All Retsch Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
50 mL
80 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 10184822

Brand: RETSCH 01.462.0220

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products

This item is not returnable. View return policy

Use these grinding jars with Retsch™ ball mills. Retsch™ Agate Comfort Grinding Jars feature an O-type sealing for safe operation.

  • Available in a variety of sizes from 12 to 500mL
  • Optional aeration covers
  • Pressure tight safety closure devices

Specifications

Product Type Comfort Grinding Jar
Capacity (Metric) 250 mL
For Use With (Equipment) For PM 100, PM 400 and S 100
Material Agate
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato