missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
AGXT2 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-06037-50ul
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
AGXT2 Polyclonal antibody specifically detects AGXT2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| AGXT2 | |
| Polyclonal | |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000 | |
| (R)-3-amino-2-methylpropionate--pyruvate transaminase, AGT 2, alanine-glyoxylate aminotransferase 2, alanine--glyoxylate aminotransferase 2, Beta-ALAAT II, Beta-alanine-pyruvate aminotransferase, DAIBAT, D-AIBAT, EC 2.6.1.40, EC 2.6.1.44, mitochondrial | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human AGXT2 fragment. | |
| 50 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| PBS, pH7.0 | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| 64902 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur