missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alpha,Alpha,Alpha’,Alpha’-Tetramethyl-5-(dibromomethyl)-1,3-benzenediacetonitrile, TRC

Product Code. 30409540
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity
30409540 50 mg
30412572 25 mg
30425443 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30409540 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT29149550MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1027160-12-8
Molecular Formula C15 H16 Br2 N2
Molecular Weight (g/mol) 384.11
Synonym 1,3-Benzenediacetonitrile, 5-(dibromomethyl)-α1,α1,α3,α3-tetramethyl-, 5-(Dibromomethyl)-α1,α1,α3,α3-tetramethyl-1,3-benzenediacetonitrile
IUPAC Name 2-[3-(2-cyanopropan-2-yl)-5-(dibromomethyl)phenyl]-2-methylpropanenitrile
SMILES CC(C)(C#N)c1cc(cc(c1)C(C)(C)C#N)C(Br)Br

Spezifikation

Quantity 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C15H16Br2N2/c1-14(2,8-18)11-5-10(13(16)17)6-12(7-11)15(3,4)9-19/h5-7,13H,1-4H3
Formula Weight 381.968
Chemical Name or Material alpha,alpha,alpha',alpha'-Tetramethyl-5-(dibromomethyl)-1,3-benzenediacetonitrile
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.