missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ambroxol Hydrochloride, TRC

Product Code. 30134007
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mg
1 g
25 g
Unit Size:
100mg
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30134007 25 g 25g
17994085 1 g 1g
17930755 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. Afficher la politique du retour.
Code produit 30134007 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA57590025G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 23828-92-4
Molecular Formula C13 H18 Br2 N2 O . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 414.56
Synonym Cyclohexanol, 4-[(2-amino-3,5-dibromobenzyl)amino]-, hydrochloride, trans- (8CI), Cyclohexanol, 4-[[(2-amino-3,5-dibromophenyl)methyl]amino]-, monohydrochloride, trans- (9CI), Abramen, Ambril, Ambrodil, Ambron, Ambroxol hydrochloride, Bronchopront, Coughnol, Duramucal, Fluibron, Fluixol, Frenopect, Lindoxyl, Motosol, Mucasan, Muco-Burg, Mucoclear, Mucofar, Mucolear, Mucolin, Mucolite, Mucosal, Mucosolvan, Mucovent, N-(trans-4-Hydroxycyclohexyl)-2-amino-3,5-dibromobenzylamine hydrochloride, Pect, Solvolan, Stas-Hustenloser, Surbronc, Surfactal, trans-4-[(2-Amino-3,5-dibromobenzyl)amino]cyclohexanol hydrochloride
IUPAC Name 4-[(2-amino-3,5-dibromophenyl)methylamino]cyclohexan-1-ol;hydrochloride
SMILES Cl.Nc1c(Br)cc(Br)cc1CN[C@@H]2CC[C@@H](O)CC2

Spécification

Quantity 25 g
InChI Formula InChI=1S/C13H18Br2N2O.ClH/c14-9-5-8(13(16)12(15)6-9)7-17-10-1-3-11(18)4-2-10;/h5-6,10-11,17-18H,1-4,7,16H2;1H/t10-,11-;
Formula Weight 411.9553
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material Ambroxol hydrochloride
Grade HPLC
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.