missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Amprenavir, MedChemExpress
Description
Amprenavir (VX-478) is a HIV protease inhibitor (Ki=0.6 nM) used to treat HIV infection. Amprenavir is also a SARS-CoV 3CLpro inhibitor with an IC50 of 1.09 μM.
Especificaciones
Especificaciones
| Chemical Name or Material | Amprenavir |
| CAS | 161814-49-9 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C25H35N3O6S |
| Quantity | 25 mg |
| Synonym | VX-478 |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 100 mg/mL (197.77 mM) |
| SMILES | O=C(O[C@@H]1COCC1)N[C@@H](CC2=CC=CC=C2)[C@H](O)CN(S(=O)(C3=CC=C(N)C=C3)=O)CC(C)C |
| Molecular Weight (g/mol) | 505.63 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?