missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
anti-PTGS1, Human, IP-WB Antibody Pair, Abnova™
Description
Includes
Antibody pair for IP: rabbit polyclonal anti-PTGS1 (300μL), Antibody pair for WB: mouse purified polyclonal anti-PTGS1 (50μg)
Specifications
Specifications
| Antigen | PTGS1 |
| Applications | Immunoprecipitation, Western Blot |
| Classification | Monoclonal/Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Description | This IP-WB antibody pair set comes with one antibody for immunoprecipitation and another to detect the precipitated protein in western blot. |
| Gene | PTGS1 |
| Gene Alias | COX1/COX3/PCOX1/PGG/HS/PGHS-1/PGHS1/PHS1/PTGHS |
| Gene Symbols | PTGS1 |
| Host Species | Mouse, Rabbit |
| Quantity | 1 Set |
| Show More |
For Research Use Only
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?