missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Apigenin, Tocris Bioscience™

Product Code. 18044172
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
18044172 10 mg 10mg
18013882 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18044172 Fournisseur Tocris Bioscience Code fournisseur 1227/10

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Protein kinase inhibitor

Protein kinase inhibitor. Suppresses tumor-promoting effects of TPA and exhibits antiproliferative activity in human breast cancer cells (IC50 values are 59.44 and 31.15 μM at 24 and 72 hrs respectively). Activates both the intrinsic and extrinsic apoptotic pathways and displays anti-inflammatory, hypotensive, antispasmodic and antioxidant properties in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 520-36-5
Molecular Formula C15H10O5
Molecular Weight (g/mol) 270.24
MDL Number MFCD00006831
InChI Key KZNIFHPLKGYRTM-UHFFFAOYSA-N
Synonym apigenin, 5,7-dihydroxy-2-4-hydroxyphenyl-4h-chromen-4-one, chamomile, spigenin, versulin, apigenol, 4',5,7-trihydroxyflavone, apigenine, c.i. natural yellow 1, 5,7,4'-trihydroxyflavone
PubChem CID 5280443
ChEBI CHEBI:18388
IUPAC Name 5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1=CC(=O)C2=C(O)C=C(O)C=C2O1

Spécification

Quantity 10 mg
Formula Weight 270.2
Percent Purity >98%
Chemical Name or Material Apigenin
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.