missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Apolipoprotein E R2/ApoE R2 Antibody (S03-1H8), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-19571-100ul
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Apolipoprotein E R2/ApoE R2 Monoclonal antibody specifically detects Apolipoprotein E R2/ApoE R2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
| Apolipoprotein E R2/ApoE R2 | |
| Monoclonal | |
| 0.3 mg/mL | |
| 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
| Western Blot | |
| S03-1H8 | |
| Unconjugated | |
| APOER2HSZ75190, Apolipoprotein E receptor 2, low density lipoprotein receptor-related protein 8, apolipoprotein e receptor, low-density lipoprotein receptor-related protein 8, LRP-8, MCI1 | |
| A synthetic peptide of human Apolipoprotein E R2/ApoE R2 (Uniprot # Q14114) | |
| 100 μg | |
| Alzheimers Research, Lipid and Metabolism, Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Signal Transduction | |
| 7804 | |
| Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido