missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Asivatrep, MedChemExpress

Product Code. 16485338
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
1mg
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
16485338 10 mg 10mg
16458057 5 mg 5mg
16451537 50 mg 50mg
16445976 100 mg 100mg
16441299 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16485338 Supplier Medchem Express Supplier No. HY12777
 Restricted Item
Estimated Shipment: 29-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Asivatrep (PAC-14028) is a potent and selective transient receptor potential vanilloid type I (TRPV1) antagonist.

Asivatrep (PAC-14028) is a potent and selective transient receptor potential vanilloid type I (TRPV1) antagonist.

Especificaciones

Chemical Name or Material Asivatrep
CAS 1005168-10-4
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C21H22F5N3O3S
Quantity 10 mg
Synonym PAC-14028
Solubility Information DMSO : 50 mg/mL (101.74 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N[C@@H](C1=CC(F)=C(NS(=O)(C)=O)C(F)=C1)C)/C=C/C2=CC=C(C(F)(F)F)N=C2CCC
Molecular Weight (g/mol) 491.47
Formula Weight 491.47
Percent Purity 95.14%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.