missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ATP8B4 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-05855-100ul
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
ATP8B4 Polyclonal antibody specifically detects ATP8B4 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| ATP8B4 | |
| Polyclonal | |
| Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100-1:500 | |
| ATPase class I type 8B member 4, ATPase, class I, type 8B, member 4, ATPIM, EC 3.6.3, EC 3.6.3.1, FLJ25418, KIAA1939, potential phospholipid-transporting ATPase IM, probable phospholipid-transporting ATPase IM | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human ATP8B4 fragment. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.0) | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| 79895 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur