missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BAM7, MedChemExpress
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10mg
50mg
Beschreibung
BAM7 is a direct and selective activator of proapoptotic BAX with an IC50 of 3.3 μM.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | BAM7 |
| CAS | 331244-89-4 |
| Color | Red |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C21H19N5O2S |
| Quantity | 10 mg |
| Solubility Information | DMSO : 5 mg/mL (12.33 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CCOC1=CC=CC=C1N/N=C2C(C)=NN(C3=NC(C4=CC=CC=C4)=CS3)C\2=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 405.47 |
| Formula Weight | 405.47 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur