missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Baquiloprim, TRC

Code produit 17924495
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
2.5 mg
25 mg
Conditionnement:
2.5mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
17924495 25 mg 25mg
17962655 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17924495 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB11800025MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 102280-35-3
Molecular Formula C17 H20 N6
Molecular Weight (g/mol) 308.38
Synonym 5-[[8-(Dimethylamino)-7-methyl-5-quinolinyl]methyl]-2,4-pyrimidinediamine, 138OU, Baquiloprim, 2,4-Pyrimidinediamine, 5-[[8-(dimethylamino)-7-methyl-5-quinolinyl]methyl]-
IUPAC Name 5-[[8-(dimethylamino)-7-methylquinolin-5-yl]methyl]pyrimidine-2,4-diamine
SMILES CN(C)c1c(C)cc(Cc2cnc(N)nc2N)c3cccnc13

Spécification

Analyte or Component Names Baquiloprim
Shipping Condition Room Temperature
InChI Formula InChI=1S/C17H20N6/c1-10-7-11(8-12-9-21-17(19)22-16(12)18)13-5-4-6-20-14(13)15(10)23(2)3/h4-7,9H,8H2,1-3H3,(H4,18,19,21,22)
Solution Type Neat
Industry Type Forensics
Quantity 25 mg
Formula Weight 308.1749
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material Baquiloprim
Grade HPLC
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.