missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
beta Galactosidase, Rat anti-E. coli, Clone: 13R4, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-81034-0.025MG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
beta Galactosidase Monoclonal specifically detects beta Galactosidase in E. coli samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Control.
Spezifikation
| beta Galactosidase | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot, Flow Cytometry, Control | |
| EC 3.2.1.23; b-gal | |
| beta Galactosidase. | |
| 0.025 mg | |
| Primary | |
| E. coli | |
| Purified |
| Western Blot, Flow Cytometry | |
| 13R4 | |
| Unconjugated | |
| PBS | |
| Rat | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| 13R4 recognizes wild-type E. coli beta-galactosidase. | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG1 λ |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur