missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bis(3-morpholino-5,6-dihydropyridine)diazene Apixaban, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Quantity | 1 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C30H34N6O4/c37-29-27(33-15-19-39-20-16-33)3-1-13-35(29)25-9-5-23(6-10-25)31-32-24-7-11-26(12-8-24)36-14-2-4-28(30(36)38)34-17-21-40-22-18-34/h3-12H,1-2,13-22H2/b32-31+ |
| Formula Weight | 542.264 |
| Chemical Name or Material | Bis(3-morpholino-5,6-dihydropyridine)diazene Apixaban |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?