missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bis(4-fluorophenyl) sulfone, 98+%

Product Code. 11381687
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
11381687 25 g 25g
11371687 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11381687 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L04723.14
 Restricted Item
In Stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

CAS: 383-29-9 | C12H8F2O2S | 254.25 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 383-29-9
Molecular Formula C12H8F2O2S
Molecular Weight (g/mol) 254.25
MDL Number MFCD00000350
InChI Key PLVUIVUKKJTSDM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorophenyl sulfone, bis p-fluorophenyl sulfone, 4,4'-sulfonylbis fluorobenzene, bis 4-fluorophenyl sulfone, 4,4'-difluorodiphenyl sulfone, 4-fluorophenyl sulphone, 4-fluorophenylsulfone, benzene, 1,1'-sulfonylbis 4-fluoro, 4,4'-difluorodiphenyl sulphone
PubChem CID 67842
IUPAC Name 1-fluoro-4-(4-fluorophenyl)sulfonylbenzene
SMILES FC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C1=CC=C(F)C=C1

Spécification

Melting Point 97°C to 101°C
Odor Odorless
Quantity 25 g
Beilstein 1970911
Formula Weight 254.25
Percent Purity ≥98%
Chemical Name or Material Bis(4-fluorophenyl) sulfone

RUO – Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.