missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Buffer concentrate pH 6.00, For 500 ml buffer solution, citric acid / sodium hydroxide solution, Honeywell Fluka™
Shop All Honeywell Fluka ProductsSpecifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Buffer concentrate pH 6.00 |
| Name Note | For 500 ml buffer solution, citric acid / sodium hydroxide solution |
| CAS | 100-56-1, 1310-73-2, 7732-18-5, 5949-29-1 |
| CAS Max % | ≤0.0010%, ≤9.0000% |
| CAS Min % | ≥7.0000% |
| Quantity | 6 x 1 Ea. |
| Solution Type | Buffer |
| Packaging | Ampoule |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?