missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
C2orf79/PTRHD1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Proteintech 25576-1-AP-150UL
This item is not returnable.
View return policy
Specifications
| C2orf79/PTRHD1 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| PTRHD1 | |
| C2orf79, PTRHD1 | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 391356 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
| 0.4 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| Q6GMV3 | |
| PTRHD1 | |
| C2orf79/PTRHD1 Fusion Protein Ag22255 | |
| 150 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto