missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Calcium Solution for ICP, 1g/L, HCl Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA

Product Code. 12943374 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mL
250 mL
500 mL
Unit Size:
100mL
250mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
12943374 100 mL 100mL
12953374 250 mL 250mL
12963374 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 12943374 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S 009 100
 Restricted Item
Estimated Shipment: 16-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.

Spécification

Solution Contains HCl
Concentration 1 g/L
Quantity 100 mL
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.