missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ Candesartan

Product Code. 30001575
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30001575 50 mg 50mg
30001557 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30001575 Supplier Tocris Bioscience™ Supplier No. 4791/50

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

AT1 receptor antagonist

Angiotensin II receptor 1 (AT1) antagonist (IC50 values are 1.12 and 2.86 nM in bovine adrenal cortex and rabbit aorta, respectively). Exhibits antihypertensive effects in animal models. Also available as a prodrug, candesartan cilexetil (Cat. No. 4792).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 139481-59-7
Molecular Formula C24H20N6O3

Spécification

Quantity 50 mg
Formula Weight 440.45
Purity >98%
Molecular Weight (g/mol) 440.463
Chemical Name or Material Candesartan
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.