missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cathepsin L Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-43274
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Cathepsin L Polyclonal antibody specifically detects Cathepsin L in Bovine samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| Cathepsin L | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS, pH 7.4, 50% glycerol | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Bovine | |
| Purified |
| Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| 0.5 mg/mL | |
| Western Blot 0.5-2ug/mL, Immunohistochemistry 5-20 μg/mL, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 5-20 μg/mL, Immunoprecipitation | |
| cathepsin L, cathepsin L1, CATL, CTSLEC 3.4.22.15, EC 3.4.22, FLJ31037, Major excreted protein, MEP | |
| Immunized with Recombinant Cathepsin L expressed in E.coli (Uniprot#: P25975) | |
| 100 μL | |
| Cancer, Cellular Markers | |
| 1514 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur