missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CCDC5 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Code produit 16847943 Tous les produits Proteintech Produits
Change view
Click to view available options
Quantity:
20 μL
150 μL
Conditionnement:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
16847943 20 μL 20µL
16837943 150 μL 150µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16847943 Fournisseur Proteintech Code fournisseur 110942AP20UL

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Contributes to mitotic spindle assembly, maintece of centrosome integrity and completion of cytokinesis as part of the HAUS augmin-like complex.

Spécification

Antigen CCDC5
Applications Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation
Classification Polyclonal
Concentration 0.18 mg/mL
Conjugate Unconjugated
Formulation PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Gene HAUS1
Gene Accession No. Q8BHX1, Q96CS2, Q9R0A8
Gene Alias CCDC5, Enhancer of invasion cluster, HAUS1, HEI C, HEIC, HsT1461
Gene Symbols Haus1
Host Species Rabbit
Immunogen CCDC5 Fusion Protein Ag1569
Purification Method Antigen Affinity Chromatography
Quantity 20 μL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 115106, 192228, 225745
Target Species Rat, Human, Mouse
Content And Storage -20°C
Product Type Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.