Learn More
CD235ab (Glycophorin A/B) Mouse, anti-Human, Unconjugated, Clone: HIR2 (GA-R2), STEMCELL Technologies
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Stemcell Technologies 60111.1
This item is not returnable.
View return policy
Description
- The HIR2 (GA-R2) antibody recognizes an epitope common to the N-terminal region of human CD235a (glycophorin A) and CD235b (glycophorin B), homologous type I sialoglycoproteins of the erythrocyte (red blood cell) membrane that bear the antigenic determinants for the MN and Ss blood groups
- CD235ab is expressed on early- and late-stage erythroblasts, mature erythrocytes, and erythroid cell lines such as K562 and HEL, but not on other cell types
- CD235a is abundantly expressed whereas CD235b is a relatively minor membrane component
- The proteins are believed to provide a large mucin-like surface to erythrocytes that acts to minimize aggregation in the circulation
- The HIR2 antibody binds with higher affinity to CD235a than CD235b, and agglutinates untreated erythrocytes
Spezifikation
| CD235ab (Glycophorin A/B) | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| 25 μg | |
| Human | |
| Red Blood Cells |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| HIR2 (GA-R2) | |
| Mouse | |
| Primary | |
| IgG2b κ |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur