missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD3 Mouse anti-Baboon,Cynomolgus,Rhesus Ma,Human, BB700, Clone: SP34-2, BD Horizon™

Mouse Monoclonal Antibody

Brand:  BD Biosciences 566517

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15865119

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    428.00 €
    410.88 € / Each
    Save 17.12 €
    4% Off

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

CD3 Monoclonal antibody specifically detects CD3 in Baboon,Cynomolgus,Rhesus Ma,Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

CD3
Monoclonal
0.2 mg/mL
Mouse
RUO
Baboon, Cynomolgus, Rhesus Macaque, Human
Purified
Flow Cytometry
SP34-2
Brilliant Blue 700 (BB700)
0.1 mg
Primary
Refrigerate (2 to 8°C)
IgG1 λ
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis