missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CD4 Monoclonal Antibody (OKT4 (OKT-4)), NovaFluor™ Blue 690, eBioscience™, Invitrogen™

Mouse Monoclonal Antibody

185.00 € - 392.00 €

Specifications

Antigen CD4
Clone OKT4 (OKT-4)
Concentration 1 μg/Test
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
View More Specs

Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
30054871
Dokumentvisning
Invitrogen™
H031T03B09-A
100 Tests
392.00 €
Pack of 100
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
30055261
Dokumentvisning
Invitrogen™
H031T02B09-A
25 Tests
185.00 €
Pack of 25
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Beskrivelse

Beskrivelse

CD4 Monoclonal antibody specifically detects CD4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Tekniske data

Tekniske data

CD4
1 μg/Test
Monoclonal
Mouse
Human
P01730
920
Primary
4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
OKT4 (OKT-4)
Flow Cytometry
NovaFluor Blue 690
RUO
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
Activation B7-1 antigen; B7; B7.1; B7-1; BB1; B-lymphocyte activation antigen B7; CD28LG; CD28LG1; CD4; CD4 antigen; CD4 antigen (p55); CD4 antigen p55; Cd4 molecule; CD4 precursor; CD4 receptor; CD4, allele 1; cd4a; CD4mut; CD80; CD80 antigen (CD28 antigen ligand 1, B7-1 antigen); CD80 molecule; cell surface glycoprotein CD4; costimulatory factor CD80; costimulatory molecule variant IgV-CD80; CTLA-4 counter-receptor B7.1; fCD4; L3T4; LAB7; Leu-3; Ly-4; lymphocyte antigen CD4; lymphocyte antigen CD4 precursor; membrane protein; p55; T-cell differentiation antigen L3T4; T-cell surface antigen T4/Leu-3; T-cell surface glycoprotein CD4; T-cell surface glycoprotein CD4 precursor (T-cell surface antigen T4/Leu-3) (T-cell differentiation antigen L3T4); T-lymphocyte activation antigen CD80; W3/25; W3/25 antigen
IgG2b κ
Affinity chromatography
CD4
Videoer
SDS
Dokumenter

Dokumenter

Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.