missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD45 Mouse, PerCP, Clone: 2D1, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: EnquireBio QAB97-PCP-25Tests
This item is not returnable.
View return policy
Tekniske data
| CD45 | |
| Monoclonal | |
| 5μL/Test | |
| 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
| PTPRC | |
| Protein A/G Purified | |
| RUO | |
| 5788 | |
| IgG1 κ |
| Flow Cytometry | |
| 2D1 | |
| PerCP | |
| NP_002829 | |
| Mouse | |
| 25 Tests | |
| Primary | |
| Store at 2-4°C. |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion