missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cefditoren (Pivoxil), MedChemExpress
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
missing translation for 'unitSize'
100mg
10mg
200mg
50mg
Beschreibung
Cefditoren Pivoxil has activity against Gram-negative organisms and Gram-positive organisms. Cefditoren Pivoxil can be used in the research of infection diseases such as acute exacerbations of chronic bronchitis, community-acquired pneumonia (CAP), streptococcal pharyngitis/tonsillitis, or uncomplicated skin and skin structure infections.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Cefditoren (Pivoxil) |
| Physical Form | Solid |
| CAS | 117467-28-4 |
| Color | Light Yellow |
| Quantity | 10 mg |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C25H28N6O7S3 |
| For Use With (Application) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | Cefditoren pivoxyl Cefditoren pivaloyloxymethyl ester ME 1207 |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 100 mg/mL (161.10 mM) |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur