missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cefpodoxime, 98%

Product Code. 15437499
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
Unit Size:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
15437499 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 15437499 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J66225.03
 Restricted Item
In Stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 80210-62-4 | C15H17N5O6S2 | 427.45 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Type Cefpodoxime
Physical Form Powder
CAS 80210-62-4
Melting Point 200°C to 202°C
Color Brown
Quantity 1 g
Sensitivity Light sensitive
Molecular Formula C15H17N5O6S2
MDL Number MFCD00864906
Synonym (6R,7R)-7-{2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-[(Z)-methoxyimino]acetamido}-3-(methoxymethyl)-3-cephem-4-carboxylate
Solubility Information Soluble in DMSO
InChI Key WYUSVOMTXWRGEK-LKXIZDLNSA-N
SMILES COCC1=C(N2C(C(C2=O)NC(=O)C(=NOC)C3=CSC(=N3)N)SC1)C(=O)O
IUPAC Name (6S,7S)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetyl]amino]-3-(methoxymethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 427.45
PubChem CID 124389585
Formula Weight 427.45
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material Cefpodoxime
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.