missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cetalkonium Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Quantity | 10 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C25H46N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20-23-26(2,3)24-25-21-18-17-19-22-25;/h17-19,21-22H,4-16,20,23-24H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| Formula Weight | 395.3319 |
| Percent Purity | >95% |
| Chemical Name or Material | Benzyldimethylhexadecylammonium Chloride |
| Grade | HPLC |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?