Learn More
CFAP126 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP1-94181
This item is not returnable.
View return policy
Description
CFAP126 Polyclonal specifically detects CFAP126 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifications
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CFAP126 | |
| Affinity Purified | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Polyclonal | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:NGLCPEILGKPHDPDSQKKLRKKSITKTVQQARSPTIIPSSPAANLNSPDELQSSHPSAGHTPGPQRPAKS | |
| RUO | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur