missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chlorocitalopram, Hydrobromide, TRC

Product Code. 30003430
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 mg
Unit Size:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30003430 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Código de producto. 30003430 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3650901MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

CAS 64169-58-0
Molecular Formula C20 H21 Cl N2 O . Br H
Quantity 1 mg
InChI Formula InChI=1S/C20H21ClN2O.BrH/c1-23(2)11-3-10-20(17-5-7-18(21)8-6-17)19-9-4-15(13-22)12-16(19)14-24-20;/h4-9,12H,3,10-11,14H2,1-2H3;1H
SMILES Br.CN(C)CCCC1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(Cl)cc3
IUPAC Name 1-(4-chlorophenyl)-1-[3-(dimethylamino)propyl]-3H-2-benzofuran-5-carbonitrile;hydrobromide
Molecular Weight (g/mol) 421.76
Formula Weight 420.0604
Chemical Name or Material Chlorocitalopram, Hydrobromide
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.