missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cinanserin, TRC

Product Code. 30356962
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mg
25 mg
100 mg
Unit Size:
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30356962 25 mg 25mg
30350460 100 mg -
30353993 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30356962 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC44190325MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 01-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1166-34-3
Molecular Formula C20H24N2OS
Molecular Weight (g/mol) 340.48
Synonym N-[2-[[3-(Dimethylamino)propyl]thio]phenyl]-3-phenyl-2-propenamide, 2'-[[3-(Dimethylamino)propyl]thio]cinnamanilide, Cinanserin, Cinanserine, 2'-[[3-(Dimethylamino)propyl]thio]-cinnamanilide
IUPAC Name (E)-N-[2-[3-(dimethylamino)propylsulfanyl]phenyl]-3-phenylprop-2-enamide
SMILES CN(C)CCCSc1ccccc1NC(=O)\C=C\c2ccccc2

Spezifikation

Quantity 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C20H24N2OS/c1-22(2)15-8-16-24-19-12-7-6-11-18(19)21-20(23)14-13-17-9-4-3-5-10-17/h3-7,9-14H,8,15-16H2,1-2H3,(H,21,23)/b14-13+
Formula Weight 340.1609
Chemical Name or Material Cinanserin
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.