Learn More
Thermo Scientific™ Clear C-Shaped Immuno Nonsterile 96-Well Plates

Beschreibung
Perform quantitative and qualitative solid phase immunoassays with Thermo Scientific™ Clear C-Shaped Immuno Nonsterile 96-Well Plates, which include Nunc™, Immulon™ and Microtiter™ plates. Choose from a variety of binding surfaces for reliable and reproducible results in colormetric assays.
96-Well Solid Plates
- Clear polystyrene
- Choice of four surfaces for optimal binding
- Alphanumerically labeled rows and columns
Surfaces
- PolySorp for adsorption of hydrophobic molecules
- MaxiSorp is hydrophilic and ideal for antibody sandwich assays
Ordering Information:
Please note that availability may vary by country. 446612 includes certificate.
Spezifikation
Spezifikation
| Barcode | No Barcode |
| Binding Property | Hydrophilic |
| Certified | Yes |
| Format | Standard |
| Lid | Without Lid |
| Detection Method | Colorimetric |
| Array | 8 x 12 |
| Packaging | 60 Cases |
| Color | Clear |
| Product Type | Microplate |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.