missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Coagulation Factor III/Tissue Factor Antibody Pair [HRP]
Shop All Bio Techne ProductsBeschreibung
This solid phase sandwich ELISA utilizes an antibody specific for Rat Coagulation Factor III/Tissue Factor.
Spezifikation
Spezifikation
| Assay Range | 23.45 pg/mL |
| Assay Sensitivity | 23.45-1500 pg/mL |
| Assay | Sandwich ELISA |
| Conjugate | HRP |
| Immunoassay Kit Format | Sandwich ELISA Kit |
| Product Type | Antibody Pairs |
| Specificity | This solid phase sandwich ELISA utilizes an antibody specific for Rat Coagulation Factor III/Tissue Factor. |
| Target Species | Rat |
| For Use With (Application) | Sandwich ELISA |
| Gene Alias | CD142, CD142 antigen, Coagulation factor III, coagulation factor III (thromboplastin, tissue factor), FLJ17960, TF, TFA, Thromboplastin, tissue factor |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?