missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gilac™ Compact Bread Container
Beschreibung
- Compact bread container, suitable for the new baguette size.
- Perforated to keep products fresh.
- Height of two 120 L nested bread containers: 73.5 cm/Stacked: 109.5 cm
Spezifikation
Spezifikation
| Product Type | Bread Container |
| Material | Polyethylene |
| Color | White |
| Volume (English) | 31.7 gal. |
| Volume (Metric) | 120 L |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?